Learn More
Brady™ X6 277 VLT CTR BRKR LO 6/PK
Artikelnummer. 11781346
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Rot/schwarz
Packungsgröße:
1 PK
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe unitSize
11781346 Rot/schwarz 1 PK
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11781346 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 065965
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Produkttyp Sperrvorrichtung für Leitungsschutzschalter ohne Loch
Farbe Rot/schwarz
Material Glasfaserverstärktes stoßmodifiziertes Nylon
Zertifizierung/Konformität UL 94 HB
Beschreibung Leistungsschalter-Verriegelung ohne Bohrung – -277 V-Gerät
Abmessungen (L x B) 56,00 x 24,10 mm
Höhe (metrisch) 24 mm
Menge 6/Packung
Breite (metrisch) 56 mm