Learn More
Azlon™ Gaszufuhrröhrchen
Konstruktion aus Polypropylen. Der Azlon™ Gaszufuhrschlauch ist der ideale Ersatz für fragile Glasröhrchen.
Marke: Azlon™ DT005
Additional Details : Gewicht : 0.01100kg
Beschreibung
- Vorgekrümmte, starre Zufuhrrohre aus Polypropylen
- Bei normalem Gebrauch unzerbrechlich
- Geeignet für viele Typen von Gassammlungsexperimenten in Schulen und Universitäten
Spezifikation
Gaszufuhrschlauch mit doppelter Biegung | |
4 mm | |
6 mm | |
Viele Typen von Gassammlungsexperimenten in Schulen und Universitäten |
Doppelte Biegung | |
Polypropylen | |
475 mm | |
135 °C |