Learn More
Buerkle™ Trichtergestell aus Polypropylen
Ein robuster und stabiler Trichterständer, chemikalienbeständig, bruchsicher und mit stufenloser Höhenverstellung.
Marke: Buerkle™ 9622-0400
120.44 CHF gültig bis 2024-04-26
Benutzen Sie den Promotions-Code "21699" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 1.22650kg
Beschreibung
- Sockel aus Polypropylen, Stativ aus verchromtem Stahl
- Stufenlose Höhenverstellung durch innovatives Magnetkonzept
- Auch ausgezeichnet als Filterständer einsetzbar
- Keine Klemmschrauben erforderlich
- Einfache und flexible Einstellung mit einer Hand
Spezifikation
Polypropylen | |
550 mm | |
150 mm | |
4-Platz-Basis, Halterungsgestell, 4 Trichterhalter, 4 Standard-Trichterreduzierstücke | |
Weiß | |
1,7 lb. |
500 mm | |
5,90 in. | |
4 Trichter | |
Trichterständer | |
Trichterständer für 4 Trichter | |
0,8 kg |