Learn More
Buerkle™ Trichtergestell aus Polypropylen
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
2 Trichter
4 Trichter
Höhe (metrisch):
480 mm
500 mm
Breite (metrisch):
140 mm
150 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Sockel aus Polypropylen, Stativ aus verchromtem Stahl
- Stufenlose Höhenverstellung durch innovatives Magnetkonzept
- Auch ausgezeichnet als Filterständer einsetzbar
- Keine Klemmschrauben erforderlich
- Einfache und flexible Einstellung mit einer Hand
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Polypropylen |
| Höhe (metrisch) | 480 mm |
| Länge (metrisch) | 300 mm |
| Breite (angloamerikanisch) | 5,51 in. |
| Breite (metrisch) | 140 mm |
| Aufnahmevermögen | 2 Trichter |
| Enthält | 2-Platz-Basis, Halterungsgestell, 2 Trichterhalter, 2 Standard-Trichterreduzierstücke |
| Produkttyp | Trichterständer |
| Farbe | Weiß |
| Beschreibung | Trichterständer für 2 Trichter |
| Mehr anzeigen |