Learn More
BRAND™ Polypropylentrichter mit durchflutetem Innenraum
Artikelnummer. 10433711 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Oberer Durchmesser (metrisch):
65 mm
120 mm
150 mm
Durchmesser (metrisch) Stiel:
9 mm
11 mm
14 mm
Packungsgröße:
1 Stück
20 Stück
Artikelnummer. 10433711
Marke: BRAND™ 148237
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Konstruktion aus Polypropylen. Der kurze, breite Stiel sorgt für ein glattes, schnelles Trichterverfahren.
  • Konstruktion aus Polypropylen
  • Kurzer, breiter Stiel.
  • Mit Innenriffelung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Oberer Durchmesser (metrisch) 120 mm
Durchmesser (metrisch) Stiel 11 mm
Material Polypropylen
Länge (metrisch) Stiel 85 mm