Learn More
Fisherbrand™ Reagenzglasgestelle aus Polypropylen, volle Größe
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15390430 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Grün
Magenta
Weiß
Packungsgröße:
8 Stück
Artikelnummer. 15390430
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus einem durchgehenden Guss. Fisherbrand™ Große Reagenzglasgestelle aus Polypropylen 72 x 13 mm sind besonders beständig gegen Hitze und aggressive Chemikalien.
  • Aus Polypropylen.
  • Gute chemische und thermische Beständigkeit (0 bis 110°C)
  • Nicht zum Autoklavieren empfohlen
  • Spritzgegossene Markierungen für die Ausrichtung der Röhrchen
  • Stabile Bauweise für den Einsatz in Wasserbädern
  • Flache Beschriftungsfläche zur leichteren Identifizierung
Spezifikation
Produkttyp Teströhrchengestell
Array 6 x 12
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Grün
Aufnahmevermögen Röhrchen (13 mm), Röhrchen (5 bis 10 ml)
Material Polypropylen
Positionen 72
Form Tropfenförmige Öffnungen
Einschübe 3 Tiers
Stapelbar No
Sterilität Non-sterile
Zur Verwendung mit (Geräte) 5 bis 10 m-Reagenzgläser
Menge 8/Pckg.
Temperaturbereich (metrisch) 0 °C bis 110 °C
Abmessungen (L x B x H) 104 x 202 x 59 mm
Länge (metrisch) 104 mm
Breite (metrisch) 202 mm
Höhe (metrisch) 59 mm
Durchmesser (metrisch) Öffnung 13 mm