Learn More
Fisherbrand™ Große Reagenzglasgestelle aus Polypropylen, 72 x 16 mm
Aus einem durchgehenden Guss. Fisherbrand™ Große Reagenzglasgestelle aus Polypropylen 72 x 16 mm sind besonders beständig gegen Hitze und aggressive Chemikalien.
Marke:  Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 1.55700kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15310440
  • 115.00 CHF / 8 Stück
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus Polypropylen.
  • Gute chemische und thermische Beständigkeit (0 bis 110 °C)
  • Nicht zum Autoklavieren empfohlen
  • Spritzgegossene Markierungen für die Ausrichtung der Röhrchen
  • Stabile Bauweise für den Einsatz in Wasserbädern
  • Flache Beschriftungsfläche zur leichteren Identifizierung
Spezifikation
Spezifikation
Reagenzglasgestell
Weiß
Polypropylen
Tropfenförmige Öffnungen
8/Pckg.
127 x 250 x 70 mm
250 mm
16 mm
Nicht empfohlen
Röhrchen (16 mm), Röhrchen (5 bis 10 ml)
72
5 bis 10 m-Reagenzgläser
0 °C bis 110 °C
127 mm
70 mm