Learn More
Fisherbrand™ Große Reagenzglasgestelle aus Polypropylen, 72 x 16 mm
Aus einem durchgehenden Guss. Fisherbrand™ Große Reagenzglasgestelle aus Polypropylen 72 x 16 mm sind besonders beständig gegen Hitze und aggressive Chemikalien.
Marke: Fisherbrand™
77.15 CHF gültig bis 2024-04-26
Benutzen Sie den Promotions-Code "21699" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 1.44900kg
Beschreibung
- Aus Polypropylen.
- Gute chemische und thermische Beständigkeit (0 bis 110 °C)
- Nicht zum Autoklavieren empfohlen
- Spritzgegossene Markierungen für die Ausrichtung der Röhrchen
- Stabile Bauweise für den Einsatz in Wasserbädern
- Flache Beschriftungsfläche zur leichteren Identifizierung
Spezifikation
Reagenzglasgestell | |
Nicht empfohlen | |
Röhrchen (16 mm), Röhrchen (5 bis 10 ml) | |
72 | |
2 Tiers | |
Non-sterile | |
8/Pckg. | |
127 x 250 x 70 mm | |
5 in. | |
9.8 in. | |
2.8 in. |
6 x 12 | |
Blau | |
Polypropylen | |
Tropfenförmige Öffnungen | |
Yes, When Empty | |
5 bis 10 m-Reagenzgläser | |
0 °C bis 110 °C | |
127 mm | |
250 mm | |
70 mm | |
16 mm |