Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Kolbenhalter aus Polypropylen
Diese einzigartigen Halter eignen sich perfekt, um Kolben mit rundem und konischem Boden aufrecht zu halten.
Marke: Bel-Art™ SP Scienceware™ F38951-2010
42.96 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die Innenwand hat einen leichten Konus zum offenen Boden hin; so fasst der Halter eine Vielzahl von Kolbenformen und -größen
- Der breite Boden hält Kolben stabil
- Seitenschlitze können als Sichtfenster verwendet werden
- Geformt aus Polypropylenkunststoff; langlebig und leicht zu reinigen
- Autoklavierbar bei 121°C (250°F)
Spezifikation
Kolbenhalter | |
Rot | |
Polypropylen | |
121 °C |
Autoklavierbar | |
Kolben mit rundem Boden (250 ml) | |
3er-Packung |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ Kolbenhalter aus Polypropylen > Kann verwendet werden mit: 250 ml Rundkolben
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur