Learn More
Cole-Parmer™ POLYPROPYLEN FILTERGEHäUSE
Cole-Parmer™ hochgradig reine Filtergehäuse mit beidseits offenen Enden und Wannen aus Polypropylen sind kostengünstig und resistent gegen bakterielle Adhäsion.
Marke:  Cole-Parmer™ 01508-27
Additional Details : Gewicht : 0.95000kg
Artikelnummer. 11757203
  • 161.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Kostengünstiges, hochreines Gehäuse.
  • Reine Polypropylen-Materialien mit ultraglatten Kontaktflächen zur Verhinderung von bakterieller Adhäsion und Anhaftungen.
  • Auch für aggressive Flüssigkeitsanwendungen geeignet.
  • Kostengünstiger als Fluoropolymer- oder Edelstahl-Ausführungen.
  • Die Gehäuse enthalten 1/4-Zoll-Einlass-, Auslass- und Sumpfanschlüsse mit Stopfen für die Probenahme oder Differenzdrucküberwachung.
  • Geeignet für 100 °F (38 °C).
  • Maximaler Druck: 100 psi
  • Viton™ Dichtung.
Spezifikation
Spezifikation
10 in.
12 bis 20 Impulse/min
Filtergehäuse
1 bis 10 GPM
Viton™
0.75 Zoll
38 °C
Gehäuse-Außendurchmesser: 13,02 cm
Doppeltes Polypropylen-Gehäuse mit offenem Ende und Wanne
DOE-Kartuschen, 10 in.
Max: 100 psi
Verhindert bakterielle Adhäsion, für Anwendungen von aggressiven Flüssigkeiten, wirtschaftliches Gehäuse mit hoher Reinheit
Zwei Verschlussstopfen, ein Ablassstopfen und Viton™ O-Ring
Reines Polypropylen mit ultraweicher Kontaktfläche
Gehäuse: 31.12 Zoll