Learn More
Masterflex™ Luer-Fitting aus PP (Polypropylen)
Artikelnummer. 15134786
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
Passend für Luer (Buchse) x 3/32 in.-Schlauchanschlussadapter
Passend für Luer (Buchse) x 5/32 in.-Schlauchanschlussadapter
Passend für Luer (Buchse) x Luer (Buchse) Adapter
Passend für Luer (Stecker) auf Luer (Buchse)
Passend für Luer-Anschluss (Buchse) bis 3/16 in. Schlauchanschluss
Passend für Luer-Anschluss (weiblich) an 1/16 in. halbfeste Schlauchtüllen mit niedrigem Profil
Passend für Luer-Anschluss (weiblich) x 1/16 in.-Schlauchtülle
Passend für Luer-Anschluss (weiblich) x 1/4-28 UNF-Gewinde zur Abdichtung von Böden
Passend für Luer-Anschluss (weiblich) x 1/8 in.-Schlauchtülle
Packungsgröße:
25 PCS
25 Stück
Artikelnummer. 15134786
Marke: Masterflex™ 4550822
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Gewährleistung der Prozessintegrität dank vollständiger Materialrückverfolgbarkeit. Cole-Parmer™ Luer-Anschlussstücke aus Polypropylen eignen sich optimal für die verschiedensten anspruchsvollen Anwendungsbereiche, wie beispielsweise Spritzen oder kleine Schläuche. Diese Anschlüsse sind geprüft frei von Verunreinigungen und vollständig rückverfolgbar.
Für erhöhte Zuverlässigkeit und Prozessreinheit erfüllen alle Teile enge Maßtoleranzen.
  • Auswahl aus einer Reihe von Größen, 1⁄16" bis 1⁄4", mit einer Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten
  • Hergestellt aus 100 % nativen Rohstoffen in einer Umgebung Klasse 100,000
  • Gemäß ISO 594-1
  • Hergestellt aus tierfreiem natürlichen Polypropylen
  • Entspricht den Spezifikationen der USP-Klasse VI • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Max. Temperatur 190 °F
Spezifikation
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit Passend für Luer (Buchse) x Luer (Buchse) Adapter
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für verschiedenste Anwendungen, einschließlich Spritzen oder kleiner Rohre
Verpackungsmenge 25/Packung
Produkttyp Weibliche Luer-Verbindung