Learn More
Masterflex™ Cole-Parmer™ Luer-Schlauchverbinder
Gewährleistung der Prozessintegrität dank vollständiger Materialrückverfolgbarkeit. Cole-Parmer™ Luer-Anschlussstücke aus Polypropylen eignen sich optimal für die verschiedensten anspruchsvollen Anwendungsbereiche, wie beispielsweise Spritzen oder kleine Schläuche. Diese Anschlüsse sind geprüft frei von Verunreinigungen und vollständig rückverfolgbar.
Marke: Masterflex™ 45508-02
Additional Details : Gewicht : 0.00810kg
Beschreibung
Für erhöhte Zuverlässigkeit und Prozessreinheit erfüllen alle Teile enge Maßtoleranzen.- Auswahl aus einer Reihe von Größen, 1⁄16" bis 1⁄4", mit einer Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten
- Hergestellt aus 100 % nativen Rohstoffen in einer Umgebung Klasse 100,000
- Gemäß ISO 594-1
- Hergestellt aus tierfreiem natürlichen Polypropylen
- Entspricht den Spezifikationen der USP-Klasse VI • Sehr gute chemische Beständigkeit
- Max. Temperatur 190 °F
Spezifikation
Weibliche Luer-Verbindung | |
Passend für Luer (Buchse) x 3/32 in.-Schlauchanschlussadapter | |
25/Packung |
Polypropylen | |
Ideal für verschiedenste Anwendungen, einschließlich Spritzen oder kleiner Rohre |