Learn More
Masterflex™ Weibliche Luer-Schottverbindung aus Polypropylen
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
Passend für 1/4-28-UNF-Gewinde bis 1/16 in.-Schlauchanschluss
Passend für 1/4-28-UNF-Gewinde bis 1/8 in.-Schlauchanschluss
Packungsgröße:
25 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Polypropylen |
| Zur Verwendung mit | Passend für 1/4-28-UNF-Gewinde bis 1/16 in.-Schlauchanschluss |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für verschiedenste Anwendungen, einschließlich Spritzen oder kleiner Rohre |
| Verpackungsmenge | 25/Packung |
| Produkttyp | Weiblicher Luer-Schottbeschlag |