Learn More
Masterflex™ Weibliche Luer-Schottverbindung aus Polypropylen
Artikelnummer. 15253265
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
Passend für 1/4-28-UNF-Gewinde bis 1/16 in.-Schlauchanschluss
Passend für 1/4-28-UNF-Gewinde bis 1/8 in.-Schlauchanschluss
Packungsgröße:
25 Stück
Artikelnummer. 15253265
Marke: Masterflex™ 4550830
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit Passend für 1/4-28-UNF-Gewinde bis 1/16 in.-Schlauchanschluss
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für verschiedenste Anwendungen, einschließlich Spritzen oder kleiner Rohre
Verpackungsmenge 25/Packung
Produkttyp Weiblicher Luer-Schottbeschlag