Learn More
Eppendorf™ 384-Well Mikrotiterplatte aus Polypropylen, F-Boden
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10723814 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Farbe:
Weiß, Mit durchsichtigem Boden
Sterilität:
Steril
Unsteril
Menge:
240/Packung
80/Packung
Packungsgröße:
240 Stück
80 Stück
Artikelnummer. 10723814
Marke: Eppendorf™ 0030622103
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die neuen Eppendorf Microplates bringen eine einzigartige Klarheit in Ihr Labor! Noch nie war es so einfach, Proben in eine Mikrotestplatte aus Polypropylen zu pipettieren, zu prüfen und wieder zu gewinnen. Die einfach zu lesende OptiTrack™ alphanumerische Beschriftung auf jeder Platte macht die Identifikation einzelner Wells spielend leicht, beschleunigt die Befüllung und verringert das Fehler-Risiko deutlich. Die hohe, bei Polypropylen-Mikrotestplatten einzigartige, Transparenz sorgt dafür, dass Sie Ihre Proben immer im Blick haben. Das RecoverMax™ Design garantiert eine maximale Probenrückgewinnung, minimiert den Wicking-Effekt und reduziert die Gefahr von Kreuzkontaminationen. Die sehr hohe Stabilität sichert eine gute Zentrifugierbarkeit auch bei hohen Drehzahlen. Durch beste Rohstoffe und einen innovativen Produktionsprozess setzen die Eppendorf Microplates einen neuen Standard im Bezug auf Klarheit, Reinheit und Stabilität!
Höchste Transparenz für verbesserte Probensichtbarkeit
OptiTrack™ Matrix für einfache und schnelle Well Identifikation
g-safe™ für hohe Zentrifugier- und Mischstabilität
Flache, planare Oberfläche mit erhöhten Wellrändern für effektives Versiegeln
Hohe Chemikalienbeständigkeit
Chargen-Testung und Zertifizierung in PCR clean- oder Steril-Qualität
Masse B/T/H 127,8/85,5/14,4mm
Microplate 96 mit 96 runden Wells, Microplate 384 mit 384 Wells mit abgerundeten Kanten
Erfüllt die Standards ANSI/SBS 1-2004 bis ANSI/SBS 4-2004
Auf Anfrage sind die Eppendorf Microplates auch in grösseren Abpackungen und mir Barcode erhätlich
Typ: Microplate 384/F
Wells: 384
Wells: F
Farbe: Klar
Qualität: Ja
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format Standard
Array 16 x 24
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Weiß, Mit durchsichtigem Boden
Material Polypropylen
Anzahl Wells 384
Sterilität Steril
Wellform Flacher Boden (F-Well)
Menge 80/Packung