Learn More
Kappes Systeme™ Euro-Transportbox aus Polypropylen
Marke: Kappes Systeme™ 6476.00.4154
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Robuste Lager- und Transportbehälter aus umweltfreundlichem Polypropylen. Lebensmittelecht und beständig gegen die gebräuchlichsten Säuren und Laugen. Temperaturbeständig von -40 bis +70°C. Glatter Innenraum, also leicht zu reinigen. Maximale Formstabilität. Extrem hohe Belastbarkeit, hoher Stauchwiderstand, dank kräftiger Verstärkungsrippen und umlaufendem stabilen Stapelrand. Hohe Schlag- und Bruchfestigkeit. Umweltfreundlich, da voll recycelbar. Unterschiedliche Grössen durch einheitliches Rastermass beliebig kombinierbar.Deckel für Euronorm Transportbehälter aus PP, schwarz, als Auflagedeckel oder als Verschlussdeckel mit Scharnier lieferbar
Fahrgestell für Euronorm Transportbehälter mit Rahmen aus schlagfestem ABS, 4 Lenkrollen aus Polyamid, φ 75mm, Traglast 200kg
B/T/H: 400/600/180mm
Volumen: 30L
Farbe: grau
Spezifikation
Transportkasten | |
Grau | |
Förderband, Grabbertechnologie, Gerät zur Lagerung und Entnahme | |
1/Packung | |
600 mm | |
180 mm |
Polypropylen | |
Rechteckig | |
Lebensmittelecht | |
600 x 400 x 180 mm | |
400 mm |