Learn More
Kappes Systeme™ Euro-Transportbox aus Polypropylen
Click to view available options
Farbe:
Blau
Grau
Rot
Abmessungen (L x B x H):
400 x 300 x 120 mm
400 x 300 x 180 mm
400 x 300 x 220 mm
400 x 300 x 220 mm
400 x 300 x 220 mm
600 x 400 x 120 mm
600 x 400 x 180 mm
600 x 400 x 180 mm
600 x 400 x 220 mm
600 x 400 x 320 mm
600 x 400 x 320 mm
600 x 400 x 420 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Robuste Lager- und Transportbehälter aus umweltfreundlichem Polypropylen. Lebensmittelecht und beständig gegen die gebräuchlichsten Säuren und Laugen. Temperaturbeständig von -40 bis +70°C. Glatter Innenraum, also leicht zu reinigen. Maximale Formstabilität. Extrem hohe Belastbarkeit, hoher Stauchwiderstand, dank kräftiger Verstärkungsrippen und umlaufendem stabilen Stapelrand. Hohe Schlag- und Bruchfestigkeit. Umweltfreundlich, da voll recycelbar. Unterschiedliche Grössen durch einheitliches Rastermass beliebig kombinierbar.
Deckel für Euronorm Transportbehälter aus PP, schwarz, als Auflagedeckel oder als Verschlussdeckel mit Scharnier lieferbar
Fahrgestell für Euronorm Transportbehälter mit Rahmen aus schlagfestem ABS, 4 Lenkrollen aus Polyamid, φ 75mm, Traglast 200kg
B/T/H: 300/400/120mm
Volumen: 10L
Farbe: Blau
Deckel für Euronorm Transportbehälter aus PP, schwarz, als Auflagedeckel oder als Verschlussdeckel mit Scharnier lieferbar
Fahrgestell für Euronorm Transportbehälter mit Rahmen aus schlagfestem ABS, 4 Lenkrollen aus Polyamid, φ 75mm, Traglast 200kg
B/T/H: 300/400/120mm
Volumen: 10L
Farbe: Blau
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Transportkasten |
| Material | Polypropylen |
| Farbe | Blau |
| Form | Rechteckig |
| Zur Verwendung mit | Förderband, Grabbertechnologie, Gerät zur Lagerung und Entnahme |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lebensmittelecht |
| Menge | 1/Packung |
| Abmessungen (L x B x H) | 400 x 300 x 180 mm |
| Länge (metrisch) | 400 mm |
| Breite (metrisch) | 300 mm |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.