Learn More
Multiroir Controlec™ EURONORM BEHAELT. 400X300X220MM 400X300X220MM
Speziell konstruierter Behälter für die sichere Lagerung und den sicheren Transport elektronischer Bauteile. Das Multiroir Controllec™ leitfähige ESD-Euro-Tabelett verhindert Schäden durch elektrostatische Aufladungen.
Marke: Multiroir Controlec™ AEG43/22
Additional Details : Gewicht : 1.02600kg
Beschreibung
- Material: Leitfähiges Polypropylen
- Farbe: schwarz
- Verhindert elektrostatische Aufladung und leitet vorhandene Ladung ab
- Kontaktwiderstand / Oberflächenwiderstand: 106- 1010 Ohm cm
- Kompatibel mit allen europäischen Normbehältern
Spezifikation
20 l | |
370 x 270 x 205 mm (innen) | |
Polypropylene | |
Transport and Warehouse Logistics | |
Je 1 | |
400 mm | |
220 mm |
European Standard | |
Schwarz | |
Rechtwinklig | |
Transport Box | |
400 x 300 x 220 mm (extern) | |
300 mm | |
1.28 kg |