Learn More
MP Biomedicals™ Leere FastPrep-Röhrchen aus Polypropylen
Artikelnummer. 11432350 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Zur Verwendung mit farbcodierten Kappen
Packungsgröße:
500 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
11432350 Zur Verwendung mit farbcodierten Kappen 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11432350 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 115076200
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 2 mL
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Homogenisierung der Probe
Zur Verwendung mit (Geräte) Zur Verwendung mit farbcodierten Kappen
Länge (metrisch) 46 mm
Anzahl pro Packung 500 x 2 ml
Menge 500 x 2 ml
Temperaturbereich (metrisch) 130 bis 171 °C
Produkttyp Leere FastPrep-Röhrchen