Learn More
Multiroir™ Polypropylen-Einschub
Marke: Multiroir™ 12104
17.69 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21637" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.59400kg
Beschreibung
Bestellinformation
dimMaterial
Spezifikation
Transparent | |
Schublade | |
243 x 155 x 64 mm | |
155 mm |
Polypropylen  | |
Je 1 | |
243 mm | |
64 mm |