Learn More
Multiroir™ Polypropylen-Einschub
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 l
15 L
25 L
Farbe:
Dunkelgrau
Grau
Schwarz
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
4 Stück
6 Stück
Beschreibung
- Stapelbar
- Erhöhte Kanten für einfaches Stapeln und Schieben
- Dicht schließender Deckel
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 25 L |
| Farbe | Grau |
| Material | Polypropylen |
| Form | Rechteckig |
| Produkttyp | Stapelbares Allzweckfach |
| Menge | Je 1 |
| Modell | Erhaben |
| Länge (metrisch) | 410 mm |
| Breite (metrisch) | 320 mm |
| Höhe (metrisch) | 220 mm |