Learn More
Cole-Parmer™ Doppelt offene Endfilterkartusche aus PP (Polypropylen)
Diese Kartuschen mit beidseitig offenem Ende eignen sich zur Entfernung einer Vielzahl von verformbaren und nicht verformbaren Partikeln wie Sand, Schlamm, Matsch, Rost und Ablagerungen. Verlaufsfilter aus Polypropylengewebe mit beidseitig offenem Ende gewährleisten ein höheres Schmutzrückhaltevermögen und nehmen weder Geschmack, noch Geruch noch Farbe an.
Marke: Cole-Parmer™ 01509-15
Additional Details : Gewicht : 0.19800kg
Beschreibung
- Zertifiziert nach NSF Standard 42 für Materialien
- Polypropylenaufbau ist beständig gegen chemische und bakterielle Angriffe
- Geeignet bis 63 °C
- Für optimale Leistungsfähigkeit Kassette bei 25 psid wechseln
Spezifikation
NSF-Norm 42 | |
Polypropylen | |
Zur Entfernung einer Vielzahl von verformbaren und nicht verformbaren Partikeln wie Sand, Schlamm, Matsch, Rost und Ablagerungen | |
63 °°C | |
Filterkartusche |
5 GPM | |
10 in. | |
2/Packung | |
63 °°C | |
254 mm |