Learn More
Fisherbrand™ Einweg-Standard-Pipettenspitzen aus PP (Polypropylen)
Artikelnummer. 10177190
Click to view available options
Volumen (metrisch):
200 μl
1000 μ l
Farbe:
Blau
Gelb
Länge (metrisch):
4.8 cm
5cm
7 cm
7.3 cm
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. 10177190
Marke: Fisherbrand™ 162222
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Labor Fisherbrand™ Einweg-Standardpipettenspitzen aus Polypropylen eignen sich für den Einsatz im Labor. Die Einwegspitzen aus erstklassigem Polypropylen sind autoklavierbar und in einem sterilen Beutel verpackt.
  • Autoklavierbar
  • Einwegprodukt
  • Polypropylen
  • In einem sterilen Beutel verpackt
Spezifikation
Volumen (metrisch) 1000 μ l
Farbe Blau
Autoklavierbar Ja
Länge (metrisch) 7.3 cm
Spitzenform Universal
Einwegprodukt Ja
Zur Verwendung mit (Geräte) Gilson Pipetman, Eppendorf, Thermo Scientific Finnpipette, Sartorius Biohit Pipettor, Handrop, Nichiryo, Socorex Pipettor
Material Polypropylen