Learn More
BRAND™ Exsikkatorplatte aus Polypropylen
Artikelnummer. 10750802 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
140 mm
190 mm
250 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10750802
Marke: BRAND™ 66030
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Konstruktion aus Polypropylen. Kann mit Exsikkatoren aus Glas oder Kunststoff verwendet werden.
  • Konstruktion aus Polypropylen
  • Zur Verwendung mit Exsikkatoren aus Glas oder Kunststoff
  • Zentrales Loch mit ca. 20 mm Durchmesser
  • Kleine Perforationen, Durchmesser ca. 5 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 250 mm
Anzahl pro Packung 1
Produkttyp Exsikkatorplatte
Beschreibung Nenngröße 250 mm, Dicke 240 mm
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit (Geräte) Für Exsikkatoren
Enthält Ersatzteile und Zubehör