Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Platzsparende Exsikkatoren
Zur Trockenlagerung und zum Schutz feuchtigkeitsempfindlicher Produkte.
Marke:  Bel-Art™ F42030-0000
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11862722
  • 62.60 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Stark und bruchsicher mit extra schweren Wänden
  • Die flache Kuppel aus transparentem Polycarbonat maximiert die Abstände im Innenraum und sorgt für ein größeres Innenvolumen
  • Großer gerippter Knopf zum einfachen Anheben des Deckels
  • Enthält eine 0.32 cm (0.125 Zoll) dicke perforierte Platte
  • Einweg- oder wiederverwendbares Trockenmittel kann auf oder unter perforierten Platten platziert werden
  • Der O-Ring aus Neopren gewährleistet eine dichte Abdichtung bis zu 0 °C, ohne Fettbedarf
  • Der weiße Polypropylenboden stützt weiß glühende Tiegel auf High Heat Minerit HD Keramik-Exsikkatorplatten
Spezifikation
Spezifikation
Stark, bruchsicher
0.32 cm dicke, perforierte Platte und O-Ring aus Neopren
Platzsparender Exsikkator
20,6 cm
Flansch 17,1 cm
Polypropylen/Polycarbonat
12,1 cm
0.09 .uc .tf
14,9 cm