Learn More
Fisherbrand™ Tiefenfilter aus Polypropylen
Protects and prolongs the life of RO membranes. Fisher Scientific™ Polypropylene Depth Filters are for use with Accu500 Ultrapure Water Systems.
Marke:  Fisherbrand™ LABPA0112
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15409649
  • 77.15 CHF / 12 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-11-2025
Beschreibung
  • Available in two pore sizes: 1μm and 10μm
  • Protects RO membranes
  • Filters microorganisms and particles from tap water
Spezifikation
Spezifikation
Pore size: 1μm
Accu500
254 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Tiefenfilter aus Polypropylen >