Learn More
Corning™ Kryoröhrchen mit Innen- und Außengewinde
Hergestellt aus Polypropylen für Beständigkeit bei extremen Temperaturen. Corning™ Kryofläschchen mit Außengewinde sind ein sicheres Gefäß zur Ultraniedrigtemperatur-Lagerung wertvoller Zellkulturen und biologischer Proben.
Marke:  Corning™ 430662
Additional Details : Gewicht : 2.13188kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10388611
  • 407.20 CHF / 500 Stück
Verfügbar ab: 22-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Manufactured from polypropylene to withstand temperatures down to -196°C
  • Black graduations with large marking spot
  • Vials have a silicone washer for a secure seal
  • Vials may be color coded with inserts
  • 4 mL self-standing vials are available in five cap colors
  • Self-standing vials have a special base design allowing them to be locked into cryogenic rack and tray (Cat. No. 431131) for single-handed manipulation
  • Free foam rack with each case
  • RNase-/DNase-free
  • Sterile
  • Nonpyrogenic
Spezifikation
Spezifikation
Orange
12.7 mm
Sterile
Yes
500
Round
External
4 mL
Yes
76.5 mm
Yes
Natural
Polypropylene
4 mL
Silicone washer for tight seal, 50-position polyfoam rack with each case for easy carrying
50
-196°C
Round, Self-standing
Yes
Polypropylene
Nonpyrogenic, RNase/DNase-free