Learn More
Brand™ Kryoröhrchen mit Schraubverschluss mit Innengewinde
Aus Polypropylen. BRAND™ Kryoröhrchen mit Schraubverschluss mit Innengewinde besitzen einen großen mattierten Beschriftungsbereich mit farbigen Verschlusseinsätzen zur einfachen Bestimmung der Proben. Graduiert, mit U-Boden und einem Außendurchmesser von 12.5 mm. Steril, RNase-, DNase-, DNA- und endotoxinfrei. Temperaturstabil bis -196 °C und autoklavierbar bei 121 °C (2 bar).
Marke: Brand™ 114842
373.61 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21935" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 1.85000kg
Beschreibung
- Hergestellt aus Polypropylen
- Graduiert
- Außendurchmesser: 12.5 mm
- U-Boden
- Großer, matter Kennzeichnungsbereich und farbige Kappeneinlagen für eine einfach Identifizierung von Proben.
- Temperaturstabil bis -196 °C.
- γ-Strahlen-steril (SAL-Wert 10-6) und autoklavierbar bei 121 °C (2 bar).
- DIN EN 285, CE-Kennzeichnung gemäß IVD-Richtlinie 98/79 CE.
- Kryoröhrchen sind steril, RNase-, DNase-, DNA- und Endotoxin-frei.
Spezifikation
Kryoröhrchen | |
DIN EN 285, IVD-Direktive 98/79 CE | |
2,0 mL | |
Polypropylen | |
Ja | |
Ja | |
Schraubverschluss |
12,5 mm | |
Ja | |
U-Boden | |
1.8 ml | |
Steril | |
48 mm |