Learn More
Greiner Bio-One Kryo-Röhrchen aus Polypropylen
Die Konstruktion aus hochwertigem Polypropylen gewährleistet Festigkeit sowie eine hohe thermische Widerstandsfähigkeit. Greiner BioOne™ Cryo.s™ Kryoröhrchen mit Außengewinde eignen sich für einen Temperaturbereich von –196 bis +100 °C.
225.00 CHF - 345.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Kryoröhrchen |
---|---|
Autoklavierbar | Nr. |
Bodenform | Rund |
Material | Polypropylen |
Enthält | Zusätzliche Kappeneinsätze zur Beschriftung |
Produktcode | Marke | Verschlussfarbe | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verschlussfarbe | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10440951
|
Greiner Bio-One
126279 |
Blau | 2 mL |
306.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10593991
|
Greiner Bio-One
126277 |
Grün | 2 mL |
306.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10309530
|
Greiner Bio-One
126278 |
Gelb | 2 mL |
306.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10034290
|
Greiner Bio-One
127279 |
Blau | 4 mL |
225.00 CHF
300 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10552681
|
Greiner Bio-One
127277 |
Grün | 4 mL |
225.00 CHF
300 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10094420
|
Greiner Bio-One
126263 |
Naturfarben | 2 mL |
345.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10369620
|
Greiner Bio-One
126280 |
Rot | 2 mL |
306.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 25-04-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10635561
|
Greiner Bio-One
127280 |
Rot | 4 mL |
225.00 CHF
300 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Frei von nachweisbarer menschlicher DNA, Endotoxinen, DNase und RNase
- Steril, nicht-pyrogenisch, nicht-zytotoxisch, beinhaltet keine Schwermetalle
- CE-Kennzeichnung (CE/IVD)
- Zur Sicherheit sollte Cryo.s™ in einem Tiefkühlgerät oder ausschließlich in der Gasphase über flüssigem Stickstoff aufbewahrt werden
- Für den Versand per Luftpost geeignet
- Mit weißem, kratzfestem Beschriftungsfeld
- 150 Einlagen pro Box (für zusätzliche Beschriftung auf der Kappe)
- Geeignet für die Aufbewahrung bei -20 und -80 °C sowie in der Dampfphase von flüssigem Stickstoff2
- Mehrere Kappenfarben und Arbeitsvolumen
- Ultrareines Polypropylen medizinischer Qualität, zertifiziert gemäß USP Klasse VI, ohne migrierende Substanzen
- Aufbewahrungskisten und Arbeitsgestelle sind als Zubehör lieferbar
Spezifikation
Kryoröhrchen | |
Rund | |
Zusätzliche Kappeneinsätze zur Beschriftung | |
Steril | |
HDPE |
Nr. | |
Polypropylen | |
-196 bis 121 ° °C | |
Ja |