Learn More
Tenak™ Polypropylene Cryobox, 50 mm Height
Artikelnummer. p-9281076 Alle ansehen TENAK Produkte
Click to view available options
Farbe:
Durchsichtig
Grün
Rot
Packungsgröße:
36 Stück
Artikelnummer. 15240564
Marke: Tenak™ TE22310
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Cryobox with cell codes printed on the lid for easy identification.
  • Hergestellt aus Polypropylen
  • Kann bei niedrigen Temperaturen von bis zu -90°C verwendet werden
  • Autoklavierbar bei 121°C für 20 Minuten
  • Die Boxen verfügen über eine feste Gitterunterteilung mit 9 x 9 Zellen und sind für 1,2 ml- und 2 ml-Kryofläschchen geeignet
Spezifikation
Farbe Durchsichtig
Material Polypropylen
Temperaturfestigkeit (metrisch) Bis zu -90 °C
Abmessungen (L x B x H) 130 x 130 x 50 mm