Learn More
Tenak™ Polypropylene Cryobox, 50 mm Height
Alle ansehen TENAK Produkte
Click to view available options
Farbe:
Durchsichtig
Grün
Rot
Packungsgröße:
36 Stück
Beschreibung
- Hergestellt aus Polypropylen
- Kann bei niedrigen Temperaturen von bis zu -90°C verwendet werden
- Autoklavierbar bei 121°C für 20 Minuten
- Die Boxen verfügen über eine feste Gitterunterteilung mit 9 x 9 Zellen und sind für 1,2 ml- und 2 ml-Kryofläschchen geeignet
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Grün |
| Material | Polypropylen |
| Temperaturfestigkeit (metrisch) | Bis zu -90 °C |
| Abmessungen (L x B x H) | 130 x 130 x 50 mm |