Learn More
Ratiolab™ Kryoboxen aus Polypropylen
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Naturfarben
Rot
Schwarz
Typ:
Kryobox
Höhe (metrisch):
52 mm
75 mm
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Beschreibung
Includes
Nur Kryo-Box; Gitter ist nicht im Lieferumfang enthalten (separat erhältlich).
- Qualitativ hochwertiges Polypropylen
- Naturfarben und in anderen Farben erhältlich
- Autoklavierbar
- Temperaturbereich von -90 bis +121°C.
- 81 Stellen, 9 x 9 Raster, numerisch codiert
- Robustes Scharnier mit sicherem Schnappdeckel
- Stapelbar für sicheren Transport
- Entwässerungsbohrungen am Boden für Tauflüssigkeiten
- Ohne Rastereinsätze
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlusstyp | Schnappdeckel |
| Farbe | Blau |
| Material | Polypropylen |
| Form | Quadratisch |
| Typ | Kryobox |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sicherer Transport |
| Max. Temperatur (metrisch) | 121 °C |
| Min. Temperatur (metrisch) | -90 °C |
| Menge | 5/Packung |
| Länge (metrisch) | 133 mm |
| Mehr anzeigen |