Learn More
Cytiva M6-Schlauchverbindungsstecker
Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Anschlüsse:
M6-Stecker
Packungsgröße:
10 Sets
Beschreibung
Damit keine Luft in eine Pumpe des Chromatographiesystems eindringt, müssen die Schlauchanschlüsse an der Pumpe und den Einlässen dicht und sicher sein.
- Steckverbinder, flanschlos
- Steckverbinder: I.D. 3.3 mm
- Endstück mit Außengewinde: I.D. 2 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Schlauchverbinder |
| Anschlüsse | M6-Stecker |
| Material | Polypropylen |
| Innendurchmesser (metrisch) | 3.3 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Chromatographie-Pumpensysteme, Schläuche |