Learn More
Kartell™ Konische Messbecher mit Graduierung
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
Beschreibung
- Konische Form mit eingearbeiteter Kerbe erleichtert ein genaues Abmessen und das Ausgießen
- Breiter Fuß gibt sicheren Stand
- Permanent geprägte blaue Graduierungen sorgen für Klarheit und Reproduzierbarkeit
- Die Konstruktion aus Polypropylen ist temperaturbeständig bis zu 120 °C
Spezifikation
Farbe | Durchsichtig |
Kapazität (metrisch) | 100 ml |
Material | PP (Polypropylen) |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Lebensmittel geeignet |
Höhe (metrisch) | 164 mm |
Schritten | 5 ml |
Max. Betriebstemperatur (metrisch) | 120 °C |
Typ | Becher |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Graduated | Ja |