Beschreibung
Der Eppendorf Polypropylen-Tiefbrunnenplatten kombinieren ein neues Brunnendesign mit einem ausgeklügelten Farbcodierungssystem, das das Ablesen und die Orientierung erleichtert. Die Geometrie der Wells ermöglicht eine Schnellpipettierung ohne Spritzer, ein hervorragendes Mischen und eine Hochgeschwindigkeitszentrifugierung, die Ihre manuellen und automatischen Arbeitsabläufe beschleunigt. Die neuen Polypropylenplatten erfüllen alle aktuellen Anforderungen SBS , IVD, EN ISO 9001/2/3 und EN 13485 Richtlinien.
- Recovermax - konkav geformter, runder Boden mit abgerundeten Kanten
- Optitrack – farbig gerahmte Platten mit alphanumerischer Beschriftung
- Hohe chemische Beständigkeit
- G-safe – höchste Zentrifugationsstabilität
- LoBind - frei von Oberflächenbeschichtungen, z. B. Silikon
- Frei von DNA, DNase, RNase und PCR* Inhibitor (PCR* sauber)
- LoBind Protein - minimaler Proteinverlust (weniger als 3 % BSA 1 g/μml)
- LoBind DNA - weniger als 1% Verlust an DNA/RNA bei niedrigen Konzentrationen und kritischen Bedingungen (hoher Salzgehalt, kurze DNA-Fragmente)
- Autoklavierbar
- Geprüfte Verwendbarkeit für Automatikanwendungen
- Einhalten SBS Standard
- Wahlweise mit Barcode erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifiziert | PCR-frei |
| Format | Standard |
| Array | 16 x 24 |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | Polypropylen |
| Anzahl Wells | 384 |
| Sterilität | Unsteril |
| Wellform | Konischer Boden (V-Well) |
| Menge | 120/Packung |