Learn More
Eppendorf™ 384-Deepwell DNA LowBind Platte aus Polypropylen, konischer Boden
Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Anzahl pro Packung:
40
120
Packungsgröße:
120 Stück
40 Stück
Beschreibung
Eppendorf setzt mit dem RecoverMax Well Design neue Massstäbe bei Deep Well Platten. Die neue Well Geometrie erlaubt schnelles Pipettieren, Mixen und Zentrifugieren der Proben. Dadurch lassen sich sowohl manuelle wie automatisierte Arbeitsabläufe verkürzen. Die farbigen Rahmen mit alpahnumerischer Beschriftung erleichtern die Orientierung - machen die Arbeit schnell und sicher.
Die Platten sind in Standard, Steril, DNA und Protein LoBind Qualität und in vier verschiedenen Volumina verfügbar. Einfache Stapelbarkeit, diverse Verschlussoptionen, hohe Chemikalienresistenz und Temperaturbeständigkeit eröffnen ein breites Einsatzgebiet.
Die Platten entsprechen den Anforderungen nach SBS1, EN ISO 9001 und EN ISO 13485. Chargenspezifische Zertifikate sind unter www.eppendorf.de/zertifikate abrufbar.
1 Society for Biomolecular Screening
Grosspackungen á 120 Platten auf Anfrage!
Beschreibung: DNA LoBind, certified PCR clean
Farbe: Weiss
Die Platten sind in Standard, Steril, DNA und Protein LoBind Qualität und in vier verschiedenen Volumina verfügbar. Einfache Stapelbarkeit, diverse Verschlussoptionen, hohe Chemikalienresistenz und Temperaturbeständigkeit eröffnen ein breites Einsatzgebiet.
Die Platten entsprechen den Anforderungen nach SBS1, EN ISO 9001 und EN ISO 13485. Chargenspezifische Zertifikate sind unter www.eppendorf.de/zertifikate abrufbar.
1 Society for Biomolecular Screening
Grosspackungen á 120 Platten auf Anfrage!
Beschreibung: DNA LoBind, certified PCR clean
Farbe: Weiss
Spezifikation
Spezifikation
| Barcode | Inklusive Barcode |
| Zertifiziert | SBS, IVD, EN ISO 9001/2/3 und EN 13485 |
| Format | Standard |
| Array | 16 x 24 |
| Material | Polypropylen |
| Anzahl Wells | 384 |
| Gesamtvolumen (metrisch) Well | 200 μl |
| Wellform | Konischer Boden (V-Well) |
| DNase-frei | Ja |
| Anzahl pro Packung | 40 |
| Mehr anzeigen |