Learn More
Fisherbrand™ Polypropylen-Autoklavierbeutel, durchsichtig
Artikelnummer. 16207971 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
310 x 660 mm
410 x 630 mm
620 x 780 mm
Modell:
Bedruckt mit Warnhinweis auf Biogefährdung
Einfacher, durchsichtiger Beutel, ohne Aufdruck
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 16207971
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Stark, biegsam, klein und stichfest. Fisherbrand™ durchsichtige Autoklavierbeutel aus Polypropylen widerstehen hohen Autoklaviertemperaturen.
  • Für die Hochtemperatursterilisation (134 °C) bis maximal 140 °C
  • 40 μm stark
  • Hochtemperaturbeutel aus Polypropylen zur Dekontamination und Inaktivierung besonders widerstandsfähiger biologischer Abfälle
  • Für eine sichere Entsorgung biogefährlicher Abfälle
  • Speziell für die Entsorgung kontaminierter Abfälle in Autoklaven oder Verbrennungsanlagen entwickelt
  • Mit Warnaufdruck Biogefahren
Spezifikation
Farbe Bedruckt
Abmessungen (L x B) 620 x 780 mm
Modell Bedruckt mit Warnhinweis auf Biogefährdung
Menge 100/Packung
Breite (metrisch) 620 mm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Enthält Biohazard Warning
Dicke 40 μm
Material Polypropylen
Temperatur (metrisch) 134°bis 140 °C