Beschreibung
- High temperature polypropylene bags for the decontamination and inactivation of particularly resistant biological waste
- Specifications:
- Certifications: ASTM D-1709-91 for Impact resistance of 165 g, ASTM D-1922-89 for tearing resistance of 480 g
- Color: Clear
- Material: Polypropylene
- Quantity: 100 Pk.
- Thickness: 40 μm
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Verschlusstyp | None |
| Farbe | Clear |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Material | Polypropylene |
| Sterilität | Non-sterile |
| Anzahl pro Packung | 100 Pk. |
| Abmessungen (L x B) | 660 x 310 mm |
| Länge (angloamerikanisch) | 25.98 in. |
| Breite (angloamerikanisch) | 12.20 in. |
| Mehr anzeigen |