Learn More
Fisherbrand™ Polypropylene Clear Autoclave Bags
Artikelnummer. 30348766 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
630 x 410 mm
660 x 310 mm
780 x 620 mm
Packungsgröße:
100 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Packungsgröße
30348766 630 x 410 mm 100 Stück
30348769 660 x 310 mm 100 Stück
30348762 780 x 620 mm 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30348766
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.78 CHF
    13.45 CHF / 100 Stück
    Sparen 20.33 CHF
    60% Rabatt
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Designed for contaminated waste disposal in autoclaves.
  • High temperature polypropylene bags for the decontamination and inactivation of particularly resistant biological waste
  • Specifications:
    • Certifications: ASTM D-1709-91 for Impact resistance of 165 g, ASTM D-1922-89 for tearing resistance of 480 g
    • Color: Clear
    • Material: Polypropylene
    • Quantity: 100 Pk.
    • Thickness: 40 μm
Spezifikation
Autoklavierbar Autoclavable
Verschlusstyp None
Farbe Clear
Einwegprodukt Single-use
Material Polypropylene
Sterilität Non-sterile
Anzahl pro Packung 100 Pk.
Abmessungen (L x B) 630 x 410 mm
Länge (angloamerikanisch) 24.80 in.
Breite (angloamerikanisch) 16.14 in.
Produkttyp Autoclave Bags
Länge (metrisch) 630 mm
Breite (metrisch) 410 mm
Dicke (metrisch) 40 μm