Learn More
Kartell™ Messbecher aus Polypropylen mit niedriger Form und geprägten Graduierungen
Artikelnummer. 10215381
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 mL
100 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
2000 mL
5000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
12 Stück
2 Stück
20 Stück
4 Stück
Artikelnummer. 10215381
Marke: Kartell™ 0180100
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die Konstruktion aus hochlichtdurchlässigem Polypropylen gewährleistet eine lange Lebensdauer, Transparenz und gute chemische Beständigkeit. Die autoklavierbaren Kartell™ Messzylinder aus Polypropylen mit niedriger Form und geprägten Graduierungen stellen eine kostengünstige und sichere Lösung zum Rühren, Mischen und Dosieren von Flüssigkeiten im Labor dar.
Die Konstruktion aus Polypropylen gewährleistet Langlebigkeit sowie hohe chemische Beständigkeit.Autoklavierbare Kartell™ Polypropylen-Becher der Klasse B mit niedriger Form stellen eine kostengünstige und sichere Lösung zum Rühren, Mischen und Dosieren von Flüssigkeiten im Labor dar.
  • Permanent geprägte blaue Graduierungen sorgen für Klarheit und Reproduzierbarkeit
  • Autoklavierbar bei 121 °C für 10 Minuten
  • Widerstandsfähig gegen Dauerbetrieb bei 100 °C
  • Klasse B, niedrige Ausführung
  • Entspricht ISO 7056 - 1981 (E) und BS 5404 Teil 1
  • Suitable for foodstuff
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 34 mm
Kapazität (metrisch) 25 ml
Material PP (Polypropylen)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Lebensmittel geeignet
Höhe (metrisch) 49 mm
Schritten Gehäuse 1mL
Typ Becher
Autoklavierbar Autoklavierbar
Graduated Ja
Zertifizierung/Konformität ISO 7056-1981(E), BS 5404 Teil 1
Modell Niedrig