Spezifikation
| Basismaterial | Silika |
| Kohlenstoffbeladung | 8% |
| Säulenkapazität (metrisch) | 6 mL |
| Säulentyp | SPE (Festphasenextraktion) |
| Säulenbettgewicht | 500 mg |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Pestizide, PCB-Anwendungen |
| Partikelgröße | 45 μm |
| Typ | Säule für die Festphasenextraktion |
| Endverkappt/mit Endgruppen | Nein |
| Porengröße | 60 μM |
| Mehr anzeigen |