Learn More
ratiolab™ Polypropylene Centrifuge Tubes with Cap
Artikelnummer. p-200106381
Click to view available options
Bodenform:
Konisch
Miniml
Kapazität (metrisch):
15 ml
50 ml
Durchmesser (metrisch):
17 mm
30 mm
Länge (metrisch):
115 mm
120 mm
Packungsgröße:
250 Stück
300 Stück
750 Stück
Artikelnummer. 10362870
Marke: ratiolab™ 3300005
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Centrifuge tubes with either a conical or self-standing bottom, red screw cap and printed graduations.
  • Certified to be free from RNase, DNase, Endoxins, Pyrogens and ATP
  • Temperature Range: -80°C to +121°C
Spezifikation
Verschlussmaterial HDPE
Verschlussfarbe Red
Farbe Clear
Kapazität (metrisch) 15 ml
Einwegprodukt Single-use
Material Polypropylene
Enthält Tubes with Cap
Anzahl pro Packung 25 Tubes/Pk.
Menge 30 Pk.
Sterilität Non-sterile
Autoklavierbar Not Autoclavable
Form Cylindrical
Länge (metrisch) 120 mm
Kapazität (angloamerikanisch) 0.5 oz.
Bodenform Konisch
Verschlusstyp Screw Cap
Closure Included Yes
Writing Area No
Durchmesser (metrisch) 17 mm
Graduierungen Printed
Produkttyp Centrifuge Tube
Max. RZB 11,000 x g