Learn More
Fisherbrand™ Easy Reader™ Polyethylenterephthalat-Zentrifugenröhrchen
Die Konstruktion mit PET gewährleistet kristallklare Qualität.
Marke:  Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 1.80000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11879640
  • 185.00 CHF / 500 Stück
Verfügbar ab: 10-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Diese Fisherbrand™ Easy Reader™ Zentrifugenröhrchen aus Polyethylenterephthalat mit konischem Boden sind mit einer gut ablesbaren Skala versehen. Die Herstellung aus PET ergibt kristallklare Durchsichtigkeit.
  • Nicht-pyrogenisch
  • Konische Böden
  • Großer Kennzeichnungsbereich
  • Steckverschluss
  • Mit schwarzen Graduierungen und weißem Markierungsbereich
  • 15 ml-Röhrchen (Kat.-Nr. 05-539-1) sind in Unterteilungen von 0.5 ml von 2 bis 14.5 ml graduiert
  • 50 ml-Röhrchen (Kat.-Nr. 05-539-10) sind in Abständen von 5 ml von 5 bis 50 ml graduiert
Bestellinformation
In Schaumstoffgestellen verpackt
Spezifikation
Spezifikation
95 kPa
15 ml
Schwarze Graduierung und weiße Beschriftungsfläche
Gestell
Konisch
0,50 oz.
Verschlusskappe mit Dichtring
17 mm
Zentrifugenröhrchen
0.7 in.
PET
500
Steril
119 mm
Konisch
Weiße Beschriftungsfläche
0,5 mL
3600 × g