Learn More
Parisienne de Verrerie™ Polypropylen-Kappe
Gewährleisten den sicheren Verschluss verschiedenster Flaschenhalsgrößen. Parisienne de Verrerie™ Schraubverschlüsse aus Polypropylen sind robust und belastbar.
Marke: Parisienne de Verrerie™ B00467
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Erhältlich mit oder ohne Einlage aus Butyl-PTFE
- In Weiß oder Schwarz
Spezifikation
Butyl-PTFE | |
58 mm | |
Polypropylen | |
100/Packung | |
58 mm |
Polypropylen | |
Schwarz | |
100 Packung | |
Kappe | |
Schwarz |