missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VITLAB™ Bürettenklammern aus Polypropylen
155.00 CHF - 196.00 CHF
Spezifikation
Material | Polypropylene |
---|---|
Enthält | Rubber-Coated Tips and Springs |
Typ | Buret Clamp |
Durchmesser (metrisch) Stange | 8 to 14 mm |
Produktcode | Marke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15272719
|
VITLAB™
80139 |
For use with 1 Burette |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15282719
|
VITLAB™
80140 |
For use with 2 Burettes |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Spezifikation
Polypropylene | |
Rubber-Coated Tips and Springs | |
Buret Clamp | |
8 to 14 mm |