Learn More
BRAND™ Bürettenklammern aus Polypropylen
Zur Montage auf Stützstangen mit einem Durchmesser von 8 bis 14 mm. Befestigen Sie die Bürette einfach, indem Sie sie mit einer nicht korrodierenden Feder spannen.
36.55 CHF - 46.50 CHF
Spezifikation
Farbe Weiß
Material Polypropylen
Anzahl pro Packung Je 1
Typ Bürettenklammer
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10375371
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BRAND™
16510
Zur Verwendung mit 2 Büretten Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
10017830
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BRAND™
16505
Zur Verwendung mit 1 Bürette Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
  • Konstruktion aus Polypropylen
  • Weiß
  • Für die Verwendung mit Stützstangen mit einem Durchmesser von 8 bis 14 mm
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
Polypropylen
Je 1
Bürettenklammer