Learn More
Kolmi Hopen™ Polypropylene Bouffant Caps, 53 cm Diameter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7227165 Alle ansehen Medicom Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Grün
Weiß
Enthält:
Kopfabdeckungen und Wandspender
Mützen und Polybeutel
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 17740129
Marke: Kolmi Hopen™ 70.011
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
These comfortable bouffant caps provide additional hygiene control for various industrial environments and come in polybags or wall dispensers for convenient use.
  • Leicht für mehr Komfort
  • Möglichkeit zur Verwendung eines Farbcodes für die Rückverfolgbarkeit
  • Passt sich verschiedenen Kopfgrößen an
  • Einzelnes Elastisches Band
  • 12 g/m2 Materialgewicht
Spezifikation
Material Polypropylen
Farbe Weiß
Einwegprodukt Ja
Ausführungsart Haube
Sterilität Unsteril
Zertifizierung/Konformität EN ISO 9001
Menge 100/Packung
Durchmesser (metrisch) 53 cm
Enthält Kopfabdeckungen und Wandspender
Zur Verwendung mit (Anwendung) Industrie, Labor