Learn More
Kolmi Hopen™ Polypropylene Bouffant Cap in Polybag, 48 cm Diameter
These comfortable bouffant caps provide additional hygiene control for various industrial environments.
3.70 CHF
Spezifikation
Material | Polypropylen |
---|---|
Einwegprodukt | Ja |
Ausführungsart | Haube |
Sterilität | Unsteril |
Zertifizierung/Konformität | EN ISO 9001 |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17710129
|
Kolmi Hopen™
70.001 |
Weiß |
3.70 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17720129
|
Kolmi Hopen™
70.002 |
Blau |
3.70 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17730129
|
Kolmi Hopen™
70.003 |
Grün |
3.70 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Lightweight for improved comfort
- Ability to use a color code for tracking
- Adapts to different head sizes
- Single elastic band
- Can be used to control environment for HACCP processes and various industries
- 12 g/m2 material weight
Spezifikation
Polypropylen | |
Haube | |
EN ISO 9001 | |
48 cm |
Ja | |
Unsteril | |
100/Packung | |
Industrie, Labor |