Learn More
BRAND™ Adapter für PD-Tips 25 und 50 ml, PP ß-steril, SAL 10EXP-6,(VE=5Stck.)
Alle ansehen Brand ProdukteBeschreibung
- Konstruktion aus Polypropylen
- Autoklavierbar
- Steril, BIO-CERT™-Qualität
- CE-Kennzeichnung gemäß IVD-Richtlinie 98/79 CE
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE-gekennzeichnet nach IVD-Richtlinie 98/79 CE |
| Material | Polypropylen |
| Sterilität | Steril |
| Typ | Flaschenadapter |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 25 bis 50 ml PD-Spitzen |
| Menge | 5er Pack |