Learn More
Kautex™ Flasche aus Polypropylen
Artikelnummer. 17868177
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
250 mL
500 mL
Packungsgröße:
132 Stück
247 Stück
512 Stück
Artikelnummer. 17868177
Marke: Kautex™ 2000086458
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus hochtransparentem PP.
Ideal für Prouduktpräsentationen durch hohe Transparenz und glänzende Oberfläche. Geringes Gewicht, hervorragende chemische Beständigkeit und thermische Qualität, ausgewogene Steifigkeit und Schlagzähigkeit,
autoklavierbar bis max. 121°C. Geringe CO2-Bilanz, einfach recyclebar.
Hinweis: Bitte schrauben Sie den Verschluss vor dem Autoklavieren ab und legen ihn auf die Flasche.
Volumen: 500mL
φ Hals Innen: 28,6mm
B/T: 75/75mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 mL
Farbe Transparent
Innendurchmesser (metrisch) Hals 28,6mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verpackung, Probenversand, Präsentation und Transport
Material Polypropylen
Anzahl pro Karton Gehäuse 135Case
Anzahl pro Packung Gehäuse 1Each
Verpackung Flasche
Menge Gehäuse 1Each
Transparenz Ja
Closure Included Ja
Öffnung Narrow
Höhe (metrisch) 169 mm
Produkttyp Flasche
Verschlussgröße 32 mm
Durchmesser (metrisch) 75mm
Verschlusstyp Schraubverschluss